OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
light beige
溶解度
water: 10 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].S1[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]2NC(=O)C(c3ccccc3)C(=O)[O-]
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
InChI 密鑰
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
一般說明
合成青霉素衍生物,用于氨苄青霉素抗性质粒。阻断细菌细胞壁形成。对革兰氏阴性细菌有效。
合成青霉素衍生物,用于研究耐羧苄青霉素的质粒时的基因技术。通常以 30-50 µg/ml 的浓度用于选择耐羧苄青霉素的大肠杆菌。
生化/生理作用
功效:≥770 µg/mg
警告
毒性:有害(C)
重構
重悬后,可等分并冷冻(-20°C)(长期储存),或冷藏(4°C)(短期储存)。储备水溶液在 4°C 下可稳定保存 72 小时,或在 -20°C 下可稳定保存 4 个月。
其他說明
Payne, D.J., and Amyes, S.G.1993.J. Med. Microbiol.38, 114.
DeSutter, K., et al. 1992.Mol.Microbiol.6, 2201.
Monraie, D., et al. 1992.FEBS Lett.306, 108.
Sakurai, Y., et al. 1991.J. Bacteriol.173, 7038.
DeSutter, K., et al. 1992.Mol.Microbiol.6, 2201.
Monraie, D., et al. 1992.FEBS Lett.306, 108.
Sakurai, Y., et al. 1991.J. Bacteriol.173, 7038.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2