生物源
Pseudomonas aeruginosa
品質等級
形狀
powder
儲存條件
(Tightly closed. Dry. )
溶解度
water: 50 mg/mL
抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
fungi
作用方式
cell membrane | interferes
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(C(NC(C(CCN)NC(CCCCC(C)CC)=O)=O)C(C)O)NC(CCN)C(NC(CCNC(C(NC(C(NC(C(CCN)N1)=O)CCN)=O)C(O)C)=O)C(NC(CCN)C(NC(CC2=CC=CC=C2)C(NC(CC(C)C)C1=O)=O)=O)=O)=O.O=S(O)(O)=O
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 人主动脉内皮细胞(HAEC)细胞培养,排除重组脂联素中潜在的内毒素污染
- 分离物分析
- α淀粉酶(AmyI-1)-18 (LAL assay)内毒素中和活性分析
生化/生理作用
抗菌谱:对大多数革兰氏阴性杆菌,包括 大肠杆菌 ,真菌和革兰氏阳性菌都有杀菌作用。
特點和優勢
準備報告
原液应无菌过滤并在2-8°C条件下储存。 在37°C条件下可稳定保存 5 天。
儲存和穩定性
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)