Merck
A4018
Sigma-Aldrich
2-羟乙基琼脂糖
别名:
低凝胶温度的琼脂糖, 2-羟乙基琼脂糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41105317
NACRES:
NA.21
生物来源
algae (marine)
质量水平
表单
powder
技术
cell culture | mammalian: suitable
EEO
≤0.10
转变温度
congealing temperature 26-30 °C
凝胶强度
≥200 g/cm2 (1% gel)
SMILES字符串
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
琼脂糖是一种从琼脂或含琼脂的海藻中提取的聚合物。这种纯化线性半乳糖水胶体包括由 α-(1→3) 和β-(1→4)糖苷键连接的交替共聚物D-半乳糖和3,6-内醚-L-半乳糖单元。琼脂糖具有高度的生物相容性,并具有不同的力学和扩散特性。琼脂糖可用作凝胶剂,用于电泳分离核酸。低熔点或低冻胶化温度的琼脂糖是由琼脂糖羟乙基化制备而成。它通常用于分离已分离的DNA片段。与标准琼脂糖凝胶相比,相同大小的DNA片段在低熔点琼脂凝胶中移动需要更长的时间。
应用
凝胶表现出优异的透明度,特别适用于制备含有热不稳定材料的培养基。推荐用于琼脂糖微球的制备。
使用低凝胶温度琼脂糖:
  • 在活体成像实验期间固定斑马鱼胚胎
  • 用作培养牛髓核(NP)细胞的确定成分培养基的组成部分
  • 作为水凝胶,应用于牙髓再生的支架材料中
  • 以颗粒的形式测定丙烯酸乳液膜的表面pH值和电导率
质量
低凝胶温度衍生物,具有独特的凝胶特性。
分析说明
以下是与我们的琼脂糖相关的属性列表:
含硫量 -用作纯度指标,因为硫酸盐是主要的离子基团。
凝胶强度 -必须施加于凝胶上使其断裂的力。
凝胶点 -液体琼脂糖溶液冷却时形成凝胶的温度。 琼脂糖溶液在液体至凝胶转变过程中表现出迟滞现象,即凝胶点与熔融温度不同。
电内渗(EEO) -液体通过凝胶的运动。琼脂糖凝胶中的阴离子基团附着在基体上不能移动,但游离的反阳离子可以向基体的阴极迁移,从而产生EEO。 由于生物聚合物的电泳运动通常是向阳极方向的,由于EEO的内部对流,EEO可以干扰这些分离。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Testing the Waters: New Technical Applications for the Cleaning of Acrylic Paint Films and Paper Supports
The Book and Paper Group Annual, 32, 43-51 (2013)
Xiaoquan Yang et al.
Optics express, 25(7), 7349-7357 (2017-04-07)
An optical-resolution photoacoustic microscope (OR-PAM) with capability of fast axial-scanning was developed by using a tunable acoustic gradient (TAG) lens. The TAG lens was designed to continuously changing the focal plane of OR-PAM by modulating its refractive power with fast-changing
Viscoelastic properties of dental pulp tissue and ramifications on biomaterial development for pulp regeneration
Erisken C, et al.
Journal of Endodontics, 41(10), 1711-1717 (2015)
In vivo imaging of zebrafish retina
Williams PR, et al.
Cold Spring Harbor Protocols, 2013(1) (2013)
Nucleus pulposus cells synthesize a functional extracellular matrix and respond to inflammatory cytokine challenge following long term agarose culture
Smith LJ
European Cells & Materials, 22, 291-291 (2011)