蒸汽密度
3.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
51.75 mmHg ( 20 °C)
等級
puriss. p.a.
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
593 °F
儲存期限
36 mo.
expl. lim.
8 %
雜質
≤0.1% water
蒸發殘留物
≤0.003%
折射率
n20/D 1.401 (lit.)
n20/D 1.401
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
密度
0.727 g/mL at 20 °C
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
官能基
amine
SMILES 字串
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
三乙胺是一种强碱和沉淀剂,广泛用于Heck反应和从氯化酰制备酯和酰胺。
應用
- 作为Heck反应的碱。
- 通过Heck环化反应合成螺环。
- 制备三乙铵苦味酸盐 和0.1M盐酸三乙胺。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
12.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-11 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter