Merck
T6508
Sigma-Aldrich
三氟乙酸
ReagentPlus®, 99%
别名:
TFA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3COOH
CAS号:
分子量:
114.02
Beilstein:
742035
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
pH值:
1 (10 g/L)
蒸汽密度
3.9 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
97.5 mmHg ( 20 °C)
產品線
ReagentPlus®
化驗
99%
形狀
liquid
雜質
≤0.05% water
折射率
n20/D 1.3 (lit.)
pH值
1 (10 g/L)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
溶解度
ethanol: soluble 0.33 mL/mL
密度
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI 密鑰
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
三氟乙酸(TFA)是一种有机氟化合物,在有机合成中用作各种酸催化反应的试剂,如环氧化合物开环、仿生环化、Cope 重排和天然产物合成。由于 TFA 的高挥发性、在有机溶剂中的溶解度和酸性强度,其物理化学特性比其他酸更有优势。当 TFA 用作试剂时,由于极高的挥发性,可以轻松通过蒸发分离产物。挥发性较低的酸,如硫酸或对甲苯磺酸,可能需要中和或萃取处理。
應用
三氟乙酸可用作以下反应的试剂:      
  • 用于裂解氮氧保护基团,如 N-、N-苄基氧甲基、苯醚、对甲氧基苯醚、对丁基醚、对丁基氧甲基醚、三苯基甲基醚和二甲基缩醛。      
  • 在 Baeyer-Villiger 氧化反应中与过碳酸钠结合。
  • 芳烃的 C-H 三氟甲基化。
TFA 还可以用作:      
  • 原子转移环化反应和聚合物过程中的溶剂。      
  • 催化剂,在非质子溶剂中通过环己酮肟贝克曼重排法合成 ε-己内酰胺。
包裝
每支安瓶中1 mL。
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Organocatalyzed Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime by trifluoroacetic acid in aprotic solvent
Ronchin L, et al.
Catalysis Communications, 10(2), 251-256 (2008)
Oxidative C-C bond cleavage of N-alkoxycarbonylated cyclic amines by sodium nitrite in trifluoroacetic acid
Onomura O, et al.
Tetrahedron Letters, 49(47), 6728-6731 (2008)
Electronic effects in the acid-promoted deprotection of N-2, 4-dimethoxybenzyl maleimides
Watson DJ, et al.
Tetrahedron Letters, 42(10), 1827-1830 (2001)
Trifluoroacetic acid: Uses and recent applications in organic synthesis.
Lopez SE and Salazar J.
Journal of Fluorine Chemistry, 156, 73-100 (2013)
Guangfa Shi et al.
Organic letters, 17(1), 38-41 (2014-12-18)
Direct trifluoromethylation of arenes using TFA as the trifluoromethylating reagent was achieved with Ag as the catalyst. This reaction not only provides a new protocol for aryl C-H trifluoromethylation, but the generation of CF3· from TFA may prove useful in
商品
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
实验方案
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.