分子量
118.16
包装
pkg of 500 g
制造商/商品名称
Roche
mp
120-122 °C (lit.)
吸附
≤0.10 at 300 and 410 nm in water at 6 M
运输
ambient
储存温度
20-25°C
SMILES字符串
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChI key
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
胍硫氰酸盐是一种离液盐,可裂解细胞,并与核酸酶结合基质一起抑制DNA提取过程中的核酸酶活性。它在提取缓冲液中可充当强力RNA酶抑制剂。
应用
离液剂和强效变性剂;溶解细胞。
适合用作蛋白质变性剂。胍硫氰酸盐是比盐酸胍更强的变性剂。
适合用作蛋白质变性剂。胍硫氰酸盐是比盐酸胍更强的变性剂。
产品规格
吸光度:A300和A410 ≤0.10(6 M溶于H2O中)
分子式: CH5N3 x HSCN
分子式: CH5N3 x HSCN
外形
结晶
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Weidong Wu et al.
The Journal of biological chemistry, 278(30), 28258-28263 (2003-05-14)
The tumor suppressor PTEN is a putative negative regulator of the phosphatidylinositol 3-kinase/Akt pathway. Exposure to Zn2+ ions induces Akt activation, suggesting that PTEN may be modulated in this process. Therefore, the effects of Zn2+ on PTEN were studied in