生物来源
synthetic (organic)
质量水平
方案
≥99% (titration)
表单
crystalline powder
技术
RNA extraction: suitable
杂质
≤0.3% water (Karl Fischer)
颜色
white
pH值(酸碱度)
(25 °C, 4.6 - 6 at 573 g/L)
mp
180-185 °C (lit.)
溶解性
H2O: 6 M
密度
1.3 g/cm3 (lit.)
吸附
≤0.10 at 260 nm in H2O at 6 M
SMILES字符串
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... KCNA1(3736) , KCNA10(3744) , KCNA2(3737) , KCNA3(3738) , KCNA4(3739) , KCNA5(3741) , KCNA6(3742) , KCNA7(3743) , KCNB1(3745) , KCNB2(9312) , KCNC1(3746) , KCNC2(3747) , KCNC3(3748) , KCNC4(3749) , KCND1(3750) , KCND2(3751) , KCND3(3752) , KCNF1(3754) , KCNG1(3755) , KCNG2(26251) , KCNG3(170850) , KCNG4(93107) , KCNH1(3756) , KCNH2(3757) , KCNH3(23416) , KCNH4(23415) , KCNH5(27133) , KCNH6(81033) , KCNH7(90134) , KCNH8(131096) , KCNQ1(3784) , KCNQ2(3785) , KCNQ3(3786) , KCNQ4(9132) , KCNQ5(56479) , KCNS1(3787) , KCNS2(3788) , KCNS3(3790) , KCNV1(27012) , KCNV2(169522)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 绝对定量血浆中的淀粉样β(Aß)亚型
- 蛋白羰基化分析
- 定量糖胺聚糖(GAG)
- 变性牛奶过敏原
- 用作柯萨奇病毒B3(CVB3)的抗病毒筛选检测对照物
- RNA分离,解离核蛋白并抑制RNase
生化/生理作用
特点和优势
- 适用于生物化学和细胞生物学研究
- RNA提取的理想选择
- 用于研究应用的高纯度产品
包装
每个试剂盒包含 3 x 100G 样品,每份样品都有唯一的制造商批号。
注意
制备说明
室温下盐酸胍在水中的最大溶解度约为6M。
法律信息
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Learn about UHPLC-MS analysis of trastuzumab on a BIOshell™ 160A peptide C18 column and discover reduced solvent consumption in peptide mapping using 1.5 mm I.D. columns.