Merck
G9277
Sigma-Aldrich
异硫氰酸胍
for molecular biology, ≥99%
别名:
硫氰酸亚脲, 硫氰酸胍
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2C(=NH)NH2 · HSCN
CAS号:
分子量:
118.16
Beilstein:
3563461
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.31
生物来源
synthetic (organic)
质量水平
等级
for molecular biology
方案
≥99%
表单
powder or crystals
储存条件
(Tightly closed. Dry. )
技术
RNA extraction: suitable
颜色
colorless to white,
mp
120-122 °C (lit.)
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless
密度
1.29 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
痕量阳离子
Ba: ≤5 ppm
Fe: ≤5 ppm
Na: ≤0.5%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
应用
agriculture
异质活性
DNase, RNase, none detected
SMILES字符串
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChI key
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
硫氰酸胍(Guanidine thiocyanate),又名硫氰酸亚脲,是一种多用途的化合物,广泛用于分子生物学和生物化学研究。它可作为离液剂,破坏细胞和细胞器膜,促进细胞裂解和细胞器分离。作为强效的蛋白变性剂,对未折叠蛋白的效用更胜盐酸胍。利用这种特性可将核酸与变性蛋白质分离,适于细胞裂解液的核酸纯化。
在核酸纯化中,硫氰酸胍可有效灭活DNA酶和RNA酶,从而防止核酸降解,保证可观产量。这种蛋白变性和酶抑制的双重特性令其成为DNA和RNA研究的重要工具。除了核酸分离,硫氰酸胍还能在RNA和DNA提取实验中用于裂解细胞和灭活病毒颗粒。它不仅能破坏各种膜,还能使RNA酶和DNA酶变性,保护提取的核酸免遭酶降解。功能丰富的硫氰酸胍适合各种分子生物学技术,包括PCR、Northern blotting和Southern blotting。在这些实验中作为重要试剂发挥作用,成功实现核酸的分析和扩增。
应用
胍硫氰酸盐已用于:
  • RNA分离之前裂解大肠腺癌细胞系的
  • 作为三重线粒体DNA (mtDNA) qPCR反应体系中的PCR抑制剂
  • 用于从脑脊液(CSF)中提取DNA的qPCR分析
离液剂和强效变性剂;溶解细胞。
生化/生理作用
胍硫氰酸盐是一种变性剂,常用于RNA分离。它可用作全血样品的储存缓冲液。胍硫氰酸盐可灭活核酸酶,是储存和冷冻粪便样本进行DNA研究的理想选择。它可与苯酚−氯仿联用提取RNA。
特点和优势
  • 用途广泛的表面活性剂,适合细胞生物学和生物化学研究
  • 适于灵敏的分子生物学应用,用于RNA提取
  • 不含DNA酶和RNA酶
  • 经检测确认,重金属污染水平低,适用性广
其他说明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
补充剂危害
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Development of a universal internal positive control
Kavlick MF
Biotechniques, 65(5), 275-280 (2018)
Direct isolation of poly (A)+ RNA from 4 M guanidine thiocyanate-lysed cell extracts using locked nucleic acid-oligo (T) capture
Jacobsen N, et al.
Nucleic Acids Research, 32(7), e64-e64 (2004)
Comprehensive PCR-based assay for detection and species identification of human herpesviruses
Johnson G, et al.
Journal of Clinical Microbiology, 38(9), 3274-3279 (2000)
Martin Roszkowski et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 648274-648274 (2021-05-11)
The extraction of high-quality ribonucleic acid (RNA) from tissues and cells is a key step in many biological assays. Guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform (AGPC) is a widely used and efficient method to obtain pure RNA from most tissues and cells. However, it
Abhijeet Singh et al.
Scientific reports, 11(1), 13298-13298 (2021-06-26)
Acetogens play a key role in anaerobic degradation of organic material and in maintaining biogas process efficiency. Profiling this community and its temporal changes can help evaluate process stability and function, especially under disturbance/stress conditions, and avoid complete process failure.