生物源
synthetic
等級
for molecular biology
產品線
BioReagent
化驗
≥99%
形狀
powder
技術
RNA extraction: suitable
雜質
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
顏色
colorless to white,
mp
115-122 °C
120-122 °C (lit.)
溶解度
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤5000 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChI 密鑰
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
原則
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2