主要文件
1.04167
Millipore
硫氰酸胍
for biochemistry
别名:
硫氰酸胍
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC(NH)NH2 · HSCN
CAS号:
分子量:
118.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
209-812-1
NACRES:
NB.21
品質等級
形狀
solid
pH值
4.8-6.0 (20 °C, 1420 g/L in H2O, saturated solution)
mp
118 °C
溶解度
1420 g/L
密度
1.29 g/cm3 at 20 °C
體積密度
630 kg/m3
異物活動
RNAse, none detected
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[S-]C#N.[N+H3]\C(=N\[H])\N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChI 密鑰
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
分析報告
外观(颜色):白色
外观(性状):粗晶粉末
含量测定(银量法): ≥ 99.0 %
熔程117 - 120 °C
Cu(铜): ≤ 0.00005 %
Fe(铁): ≤ 0.0005 %
Pb(铅): ≤ 0.00005 %
Zn(锌): ≤ 0.0002 %
硫酸灰分: ≤ 0.05 %
RNases:未检测出
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1