生物源
sheep
品質等級
共軛
alkaline phosphatase conjugate
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
solution
包裝
pkg of 200 μL (150 U)
製造商/商標名
Roche
同型
IgG
儲存溫度
2-8°C
一般說明
洋地黄毒苷是一种半抗原,可用于标记和检测核酸。本品含有与碱性磷酸酶结合、来自多克隆抗地高辛配基抗体的Fab片段。抗地高辛配基-AP Fab片段可用于检测地高辛配基标记的化合物。
特異性
来自山羊的多克隆抗体对于地高辛具有特异性,并与其他类固醇如人类雌激素和雄激素之间不存在交叉活性。
热失活:是
热失活:是
應用
使用抗地高辛-AP,Fab片段用于地高辛标记化合物的检测,利用:
- cDNA阵列
- 克隆/噬菌斑杂交
- 斑点印迹
- ELISA
- 凝胶迁移检测
- 免疫组织化学
- 原位杂交
- 非放射性DNA序列印迹
- Northern blot
- RNase保护检测
- Southern blot
- Western blot
- 荧光原位杂交
- 切片原位杂交及整体原位杂交
- 凝胶迁移检测
準備報告
在用地高辛免疫后,山羊IgG通过离心交换色谱进行了纯化,而特异性的IgG通过免疫吸附进行了分离。由木瓜蛋白酶消化而得到的Fab片段经凝胶过滤而纯化,偶联上特异性的标签并在缓冲液中进行稳定。
工作浓度:偶联剂的工作浓度将取决于应用和底物。以下浓度可作为参考:
工作溶液:Northern blot, Southern blot
100 mM 马来酸, 150 mM NaCl, pH 7.5.
Western blot
50 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 7.5
其他应用
100 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 7.5
1% 封闭试剂(w/v), 1至5%热灭活的胎牛血清(v/v) 或山羊常规血清可用于减少非特异性结合。
储存条件 (工作溶液):稀释的偶联剂可在2至8℃下稳定保存12小时。
总是需要新鲜制备!
工作浓度:偶联剂的工作浓度将取决于应用和底物。以下浓度可作为参考:
- 斑点印迹:150 mU/ml
- ELISA: 150至300 mU/ml
- 免疫组织化学:250至500 mU/ml
- 原位杂交:1.5至7.5 U/ml
- Southern blot:150 mU/ml
- Western blot:250至500 mU/ml
工作溶液:Northern blot, Southern blot
100 mM 马来酸, 150 mM NaCl, pH 7.5.
Western blot
50 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 7.5
其他应用
100 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 7.5
1% 封闭试剂(w/v), 1至5%热灭活的胎牛血清(v/v) 或山羊常规血清可用于减少非特异性结合。
储存条件 (工作溶液):稀释的偶联剂可在2至8℃下稳定保存12小时。
总是需要新鲜制备!
分析報告
- 与地高辛的交叉反应性:<1 %
- 与其他人类雌激素或雄激素类固醇无交叉反应性,如 雌二醇或睾酮
- 与地高辛的交叉反应性:未知
- 偶联剂完全不会与自身发生结合
- 通常一分子的偶联剂可与一分子地高辛相偶联,尽管存在有两个可能的地高辛结合位点
- 与RNA的非特异性结合属于意外情况
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
其他客户在看
Exorhodopsin and melanopsin systems in the pineal complex and brain at early developmental stages of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus).
The Journal of Comparative Neurology, 522(18), 4003-4022 (2014)
Use of In Situ Hybridization to Examine Gene Expression in the Embryonic, Neonatal, and Adult Urogenital System.
Kidney Development: Methods and Protocols, 223-239 (2012)
The digoxigenin (DIG) system for non-radioactive labelling and detection of nucleic acids-an overview.
Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France), 41, 883-905 (1995)
The Journal of comparative neurology, 522(4), 861-875 (2013-08-14)
Electrical synapses are expressed prominently in the developing and mature nervous systems. Unlike chemical synapses, little is known about the developmental role of electrical synapses, reflecting the limitations imposed by the lack of selective pharmacological blockers. At a molecular level
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(32), 13371-13376 (2009-08-12)
A signature of eclosion hormone (EH) action in insect ecdysis is elevation of cGMP in Inka cells, leading to massive release of ecdysis triggering hormone (ETH) and ecdysis initiation. Although this aspect of EH-induced signal transduction is well known, the
商品
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
地高辛(DIG)标记方法和试剂盒适用于DNA和RNA DIG探针、随机引物DNA标记、切口平移标记、5'和3'寡核苷酸末端标记。