Merck
12041677001
Roche
CDP-Star®, 即用型
>98%, solution, suitable for dot blot, suitable for Northern blotting, suitable for Southern blotting
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
描述
Disodium 2-chloro-5-(4-methoxyspiro {1,2-dioxetane-3,2′-(5′-chloro)tricyclo[3.3.1.13,7 ]decan}-4-yl)-1-phenyl phosphate
品質等級
化驗
>98%
形狀
solution
包裝
bottle of 2 × 50 mL ([0.25 mM])
製造商/商標名
Roche
技術
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
dot blot: suitable
儲存溫度
2-8°C
出版中
纯度:通过HPLC纯化。
應用
用于膜印迹上核酸标记探针的非放射性检测:
  • Southern印迹
  • RNA 印迹法
  • 斑点杂交法
  • 菌落和空斑杂交
  • 凝胶迁移分析
  • 化学发光检测。
用于膜印迹上核酸标记探针的非放射性检测:
  • Southern印迹
  • Northern印迹
  • 斑点印迹
  • 菌落和菌斑杂交
  • 凝胶迁移试验
特點和優勢
内容物
0.25mM溶液(0.124mg/ml),即用型无色溶液
CDP-Star是碱性磷酸酶的化学发光底物,通过产生极快的可见光,从而实现快速、超灵敏地生物分子检测。光发射被记录于X射线胶片或发光成像器系统上。
  • 使用快速、超灵敏的底物以节约时间。
  • 轻松对膜进行剥离和重新标记。
  • 每次实验可多次曝光至最多两天。
通过过滤和保存在叠氮化钠中以对底物进行重复使用。
準備報告
储存条件(工作液): 洗涤缓冲液:15至25°C,稳定
马来酸缓冲液:15至25°C,稳定
检测缓冲液:15至25°C,稳定
封闭溶液:每次请制备新鲜溶液
抗体溶液:2至8 °C
其他說明
  • 首次曝光于X光胶片的时间应为5-15分钟。观察胶片结果,然后根据初始结果确定其他曝光时间。
  • 无需预孵育步骤。
  • 快速滴加底物以避免底物液滴的灰色阴影和膜干燥(导致不均匀,高背景)。
  • 请勿使用保鲜膜覆盖印迹膜;使用杂交袋、醋酸纤维保护膜或两片透明薄膜。
  • 曝光时间短于CSPD。
  • 请勿使用硝酸纤维素膜。
在添加底物后可在两天内进行重复曝光。
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律資訊
CDP-Star is a registered trademark of Tropix, Inc.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
访问文档库
Evaluation of parameters affecting switchgrass tissue culture: toward a consolidated procedure for Agrobacterium-mediated transformation of switchgrass (Panicum virgatum).
Lin CY, et al.
Plant methods, 13(1), 113-113 (2017)
Detection of expanded RNA repeats using thermostable group II intron reverse transcriptase.
Carrell ST, et al.
Nucleic Acids Research, 46(1), e1-e1 (2017)
Non-Radioactive Detection of Trinucleotide Repeat Size Variability.
Tome S, et al.
PLoS Currents, 6 (2014)
Ivano Legnini et al.
Nature methods, 16(9), 879-886 (2019-08-07)
Although messenger RNAs are key molecules for understanding life, until now, no method has existed to determine the full-length sequence of endogenous mRNAs including their poly(A) tails. Moreover, although non-A nucleotides can be incorporated in poly(A) tails, there also exists
Samuel Vega-Estévez et al.
mBio, 12(5), e0187121-e0187121 (2021-09-08)
Microorganisms need to adapt to environmental changes, and genome plasticity can lead to rapid adaptation to hostile environments by increasing genetic diversity. Here, we investigate genome plasticity in the CTG(Ser1) yeast Scheffersomyces stipitis, an organism with an enormous potential for