Merck
11633716001
Roche
抗-地高辛-POD(poly),Fab片段
from sheep
别名:
地高辛配基, 抗-地高辛配基抗体
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
無性繁殖:
polyclonal
application:
citations:
34
生物源
sheep
品質等級
共軛
peroxidase conjugate
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
lyophilized
包裝
pkg of 50 U
製造商/商標名
Roche
同型
IgG
儲存溫度
2-8°C
一般說明
洋地黄毒苷是一种半抗原,可用于标记核酸和检测系统。标记有洋地黄毒苷的探针具有比放射性探针更高的灵敏度,可以更快地进行检测。它的危害性较小,并具有更长的保质期。本品含有来自偶联聚合辣根过氧化物酶的多克隆抗地高辛抗体的Fab片段。
特異性
来自绵羊的多克隆抗体对地高辛配基和地高辛具有特异性,并且与其他类固醇(如人类雌激素和雄激素)没有交叉反应性。
應用
抗地高辛-POD(poly)Fab片段可用于检测洋地黄毒苷标记化合物,使用:
  • 整胚原位杂交
  • 荧光原位杂交
  • 酶联免疫吸附测定(ELISA)
  • 斑点杂交
  • Southern印迹
  • 蛋白质印迹
  • 双重标记实验
  • 凝集素印迹
与ELISA应用中的未聚合辣根过氧化物酶偶联抗地高辛-Fab片段相比,抗地高辛-POD(poly)Fab片段的信噪比高得多。当需要高灵敏度时,它特别有用。
抗地高辛-POD(poly),Fab片段尚未在免疫组织化学中进行评估。
準備報告
工作浓度:结合物的工作浓度取决于应用类型和底物。以下浓度可作为指导:
  • 斑点印迹:50至100mU/ml
  • ELISA:2至50mU/ml
  • 蛋白质印迹:50至100mU/ml
  • Southern印迹:50至100mU/ml
工作溶液: 100mM Tris-HCl,150mM NaCl,pH 7.5。
1%封闭试剂(w/v),1至5%热灭活的胎牛血清(v/v)或绵羊正常血清(可用于减少非特异性结合)。
重構
加入1ml双蒸水至终浓度为50U/ml。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Potent and selective BACE-1 peptide inhibitors lower brain Abeta levels mediated by brain shuttle transport
<BIG>Ruderisch N, et al.</BIG>
EBioMedicine, 24, 76-92 (2017)
In Situ Hybridization Methods (2015)
Louise Heydenreich Jensen et al.
International archives of allergy and immunology, 178(4), 307-314 (2019-02-14)
Infant formulas (IFs) based on hydrolysed cow's milk proteins are central in the management of cow's milk allergy (CMA) in infants and small children. New IF compositions with improved prevention and treatment properties are needed, along with appropriate preclinical animal
Christopher R Campos et al.
PloS one, 15(3), e0229850-e0229850 (2020-03-11)
Reducing Amyloid β (Aβ) in the brain is of fundamental importance for advancing the therapeutics for Alzheimer`s disease. The endogenous metallopeptidase neprilysin (NEP) has been identified as one of the key Aβ-degrading enzymes. Delivery of NEP to the brain by
A quantitative study of the diversity of stripe-forming processes in an arthropod cell-based field undergoing axis formation and growth
<BIG>Hemmi N, et al.</BIG>
Developmental Biology Journal, 437, 84-104 (2018)
商品
地高辛(DIG)标记方法和试剂盒适用于DNA和RNA DIG探针、随机引物DNA标记、切口平移标记、5'和3'寡核苷酸末端标记。
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.