主要文件
TANKMPKXC
Milli-Q
通气过滤器
Advanced protection against airborne contaminants for storage tanks of Milli-Q® CLX 7000 series systems
别名:
带CO2捕集器的通气过滤器(CLRW)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104212
NACRES:
NB.24
物料
cartridge (polypropylene, PES and SAN)
质量水平
组成
Soda Lime for Carbon Dioxide removal
包装
pkg of 1 unit
孔径
0.65 μm pore size
相容性
for use with Milli-Q® CLX
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • 这款带CO2 捕集阱的通气过滤器旨在保护高度敏感的纯水储水免受环境中可能的污染物影响。 这些污染物主要来自实验室大气环境,包括二氧化碳、颗粒、微生物和挥发性有机化合物。
  • 通气过滤器包含精心选择的纯化介质组合,用于去除可能降低所存储的纯水质量的空气污染物。
  • 该过滤器的滤芯由聚丙烯、聚醚砜和苯乙烯-丙烯腈树脂制成,遵循无二氯甲烷(DCM)工艺精心组装。
  • 为获得最佳效果,每年应更换两次通气过滤器。
  • 用于Milli-Q® CLX 7000系列系统的储水箱。
应用
通气过滤器提供先进的防空气污染物保护功能。
特点和优势
  • 保证储罐水质保持CLRW水质要求。
通气过滤器配备:
  • 用于阻止颗粒和细菌进入储罐的0.65 μm 疏水过滤器。
  • 用于去除二氧化碳的苏打石灰。
  • 用于吸附挥发性有机物的活性炭。
法律信息
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany