主要文件
PR0GTXLCS1
Milli-Q
Progard® XL预处理柱
For optimal protection of reverse osmosis (RO) membranes from hard water
别名:
Progard® XL-S-C预处理柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104200
NACRES:
NB.85
物料
EPDM rubber cartridge
carbon cartridge (activated )
filter (silver-impregnated activated carbon)
polypropylene and polyethylene cartridge
质量水平
包装
pkg of 1 unit
制造商/商品名称
Progard®
参数
2-40 °C temp. range
4.2 L/min flow rate
6 bar max. pressure
高度 × 宽度 × 直径
20.8 in. × 6.1 in. × 3.1 in.
配件
11 mm female inlet and outlet (O-rings)
相容性
for use with AFS®
for use with Elix® Large
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with RiOs Large
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Progard® XL-S-C预处理套件通过去除自来水中的大颗粒和游离氯对给水进行预处理。保护RO膜免受矿物结垢、有机物结垢和氯氧化的影响。
预处理套件包括去除颗粒的预过滤、去除氯的活性炭,以及减少结垢风险的防垢剂。Autoclean套件选项包括一个内置氯清洁片,安装新套件后可自动清洁RO膜。
与更大的RiOs、Elix®、Milli-Q® HR、HX、CLX和AFS® E水纯化系统配合使用。
应用
套件可在水纯化系统中保护和维持良好的RO膜性能。
特点和优势
  • 为反渗透(RO)膜提供最佳保护。
  • 确保系统寿命和性能得到优化。
  • 深度过滤去除了颗粒和胶体。
  • 聚磷酸盐可防止结垢。
  • 载银活性炭过滤器可减少游离氯,并提供抑菌作用。
  • EfferSan Effervescent(之前为ROProtect CR)片剂提供自动RO维护。
  • e-Sure标签RFID技术实现包装参数即时可见性、自动包装参数归档和完全可追溯性。
  • 为确保最有效果,建议每6个月更换一次
法律信息
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany