主要文件
ZLXUVL2L2
Milli-Q
杀菌紫外线灯
For storage tank Automatic Sanitization Modules (ASM) connected to high volume water systems
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
NACRES:
NB.33
品質等級
包裝
pkg of 1 unit
相容性
for use with Milli-Q® CLX
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这种杀菌紫外线灯旨在控制和限制储存的纯水中的细菌数量。该ASM紫外线灯,在254 nm处发光,定期照射储罐中的水,以防止细菌生长和储罐壁上生物膜的形成。 
應用
替换UV灯,与独立自动消毒模块(ASM)配合使用,用于大容量系统。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.