主要文件
ZLXL000PR
Milli-Q
给水压力调节器
Regulates the feed water pressure from 0-25 bars, Ensures accurate water level sensing to prevent overflow for use with high flow water systems
别名:
XL给水压力调节器0-25巴
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104200
NACRES:
JA.13
包装
pkg of 1 unit
相容性
for use with Milli-Q® CLX
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
此给水压力调节器可调节水纯化系统上游的入口压力,根据系统要求调节压力
应用
适用于高容量水系统。
法律信息
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany