物料
carbon cartridge (activated )
cartridge (Polyphosphate for anti-scaling protection)
质量水平
包装
pkg of 2 units
制造商/商品名称
Progard®
参数
2-40 °C temp. range
4.2 L/min flow rate
6 bar max. pressure
高度 × 宽度 × 直径
20.8 in. × 6.1 in. × 3.1 in.
配件
11 mm female inlet and outlet (O-rings)
相容性
for use with AFS®
for use with Elix® Large
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with RiOs™ Large
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Progard® XL-S预处理套件通过去除自来水中的大颗粒、有机化合物和游离氯对给水进行预处理。它可以保护反渗透(RO)膜免受矿物结垢、有机物污垢和氯氧化的影响。
预处理套件包括去除颗粒的预过滤、去除氯的活性炭,以及减少结垢风险的防垢剂。
与更大的RiOs™、Elix®和AFS® Essential水纯化系统配合使用。
预处理套件包括去除颗粒的预过滤、去除氯的活性炭,以及减少结垢风险的防垢剂。
与更大的RiOs™、Elix®和AFS® Essential水纯化系统配合使用。
应用
该包装保护并保持了反渗透膜的良好性能。
特点和优势
- 聚磷酸盐防止结垢。
- 载银活性炭减少游离氯并有抑菌保护作用。
- 深度过滤去除颗粒和胶体。
- e-Sure标签RFID技术实现包装参数即时可见性、自动包装参数归档和完全可追溯性。
法律信息
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany