材料
borosilicate glass
技術
vacuum filtration: suitable
直徑
47 mm
漏斗容量
300 mL
應用
filtration
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
Millipore玻璃真空过滤配件产品
玻璃漏斗,300 mL,47 mm,硼硅酸盐,毛玻璃密封
这些配件产品可用于替代Millipore玻璃真空过滤套件中包含的部件或提供替代配置。
本品是Millipore 47 mm经典玻璃过滤器支架套件、Millipore 47 mm全玻璃过滤器支架套件和Millipore MilliSolve套件的附件。
玻璃漏斗,300 mL,47 mm,硼硅酸盐,毛玻璃密封
这些配件产品可用于替代Millipore玻璃真空过滤套件中包含的部件或提供替代配置。
本品是Millipore 47 mm经典玻璃过滤器支架套件、Millipore 47 mm全玻璃过滤器支架套件和Millipore MilliSolve套件的附件。
應用
300 mL,47 mm,硼硅酸盐,毛玻璃密封