主要文件
SX0004700
Millipore
Swinnex换膜过滤器
Swinnex Filter Holder, 47mm
别名:
Polypropylene filter holder
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
材料
polypropylene device
silicone gasket
silicone seal
品質等級
agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
製造商/商標名
Swinnex®
參數
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
技術
pressure filtration: suitable
長度
5.4 cm
直徑
5.8 cm (2.3 in.)
過濾器直徑
47 mm
過濾面積
13.8 cm2
預濾器直徑
42 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
接頭
1/4 in. NPT inlet connection thread(s)
1/4 in. male NPT inlet fitting (with female Luer slip interior)
female Luer outlet slip
應用
filtration
相容性
for use with Sterifil Aseptic System
運輸包裝
ambient
一般說明
您可以制做自己的针头式过滤器!Swinnex 换膜过滤器使您可以灵活地选择最适合您的应用的膜类型和直径。对于无菌过滤,将 Swinnex 换膜过滤器高压灭菌并放置好膜。对注射器分配的少量液体进行超清洁或消毒,或安装管线对较大体积的液体进行过滤。
特点 & 优势:
•提供三种尺寸,适用于各种处理量
•可在高压灭菌器中放置过滤器以进行无菌过滤
SX0001300 Swinnex 换膜过滤器,13 mm
SX0002500 Swinnex 换膜过滤器,25 mm
SX0004700 Swinnex 换膜过滤器,47 mm
更换零件
SX0001301 13 mm Swinnex 换膜过滤器的硅胶垫圈
SX0002501 25 mm Swinnex 换膜过滤器的硅胶垫圈
XX2702510 支撑网,25 mm,聚丙烯
XX1104715 支撑网,47 mm,聚丙烯
XX1104707 硅胶 O-型圈 (5-329), Swinnex 47 mm 换膜过滤器用
SX0004701 Swinnex 47 mm 换膜过滤器的底座 O 型圈,硅胶
SX00047RK Swinnex 47 mm 换膜过滤器的替换组件
原則
压力
準備報告
灭菌方法
可装有过滤器进行高压灭菌
法律資訊
SWINNEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
实验方案
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.