主要文件
XX1014724
Millipore
用于真空过滤的Millipore玻璃漏斗
别名:
Millipore漏斗
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
材料
PTFE-coated
borosilicate glass
技術
vacuum filtration: suitable
直徑
47 mm
漏斗容量
300 mL
應用
filtration
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
Millipore玻璃真空过滤配件产品
玻璃漏斗,300 mL,47 mm,硼硅酸盐,PTFE 表面
这些配件产品可用于替代Millipore玻璃真空过滤套件中包含的部件或提供替代配置。
该产品是Millipore 47 mm经典玻璃过滤器支架套件的附件。