文件
XX1014732
Millipore
用于真空过滤的Millipore玻璃底座和塞子
47 mm, For use with stainless steel screen support, Screen provided
别名:
Glass Base for Filtration, Millipore Vacuum Base, Stopper for Filtration
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NA.54
材料
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
stainless steel screen
技術
vacuum filtration: suitable
直徑
47 mm
過濾面積
9.6 cm2
接頭
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
應用
filtration
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
Millipore玻璃真空过滤配件
玻璃底座和塞子,47 mm,与不锈钢筛网支架配合使用,提供筛网
这些配件产品可用于替代Millipore玻璃真空过滤套件中包含的部件或提供替代配置。
该产品是Millipore 47 mm经典玻璃过滤器支架套件的附件。
應用
47 mm,与不锈钢筛网支架配套使用,提供筛网