主要文件
XX1014702
Millipore
用于真空过滤的Millipore玻璃底座和塞子
47 mm, Glass frit membrane support
别名:
Glass Stopper, Millipore Filter Holder
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
材料
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
技術
vacuum filtration: suitable
長度
10.2 cm
直徑
47 mm
過濾面積
9.6 cm2
接頭
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
應用
filtration
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
Millipore玻璃真空过滤配件产品
玻璃底座和塞子,47 mm,玻璃熔块膜支撑
这些配件产品可用于替代Millipore玻璃真空过滤套件中包含的部件或提供替代配置。
该产品是Millipore 47 mm经典玻璃过滤器支架套件的附件。