主要文件
XX1014730
Millipore
Millipore经典玻璃过滤架-套件
47 mm, Stainless steel screen membrane support, 300 mL funnel
别名:
Millipore过滤器支架
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物料
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
glass seal
parylene coating (on stopper)
silicone sleeve (for alignment)
silicone stopper
质量水平
技术
vacuum filtration: suitable
高度
22.9 cm
直径
7.6 cm
过滤器直径
47 mm
过滤面积
9.6 cm2
配件
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
应用
filtration
相容性
for use with Classic Glass Filter Holder
运输
ambient
相关类别
一般描述
Millipore经典玻璃滤器架-套件
47 mm,不锈钢网膜支架,300 mL漏斗
经典玻璃滤器架是每个研究实验室必不可少的工具。滤器架′的多用途设计适合各种应用,有三种不同的支撑材料,以适应具体的应用要求。
本品是包含以下各物品的套件:
(目录号-说明)
XX1014704-Millipore玻璃漏斗,300 mL,47 mm,硼硅酸盐,毛玻璃密封
XX1014703-Millipore弹簧夹,47 mm,铝制
XX1014732 - Millipore玻璃底座和塞子,47 mm,用于不锈钢筛网支架,提供筛网
ALIGNED05-Millipore对准基准,47 mm,5/PK
特征 & 优点:
•专为轻松装载和移除膜而设计
• 三种膜支持材料选项,可满足多种应用
• 可对滤器进行紫外线灭菌或高温高压灭菌以进行细菌学分析
应用范围:
一般过滤和澄清、细菌学分析、油和液压油的微粒污染分析、脱落细胞学