主要文件
WX0003
Supelco
OmniTrace Ultra
别名:
aa
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2O
CAS号:
分子量:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41104213
技術:
ICP: suitable
應用:
sample preparation
bp:
100 °C (lit.)
蒸汽壓力:
23 hPa ( 20 °C)
蒸汽壓力
23 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
技術
ICP: suitable
折射率
n20/D 1.34 (lit.)
pH值
6.0-8.0(-25 °C77 °F)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
溶解度
water: miscible (completely)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
應用
sample preparation
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI 密鑰
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Product is double-distilled and packed in class 100 clean room conditions into preleached LDPE bottles. Each LDPE bottle is packed in an EPS innerpack and then packed into a 1x regulated carton with a Certificate of Analysis.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available