文件
8.48333
Sigma-Aldrich
Water
Deionized for synthesis
别名:
水, 去离子水
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2O
CAS号:
分子量:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
NACRES:
NA.22
product name
去离子水, for synthesis
蒸汽壓力
23 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
(Colorless Liquid)
折射率
n20/D 1.34 (lit.)
pH值
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI 密鑰
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
密度(d 20 °C/4 °C):0.9979 - 0.9985
电导率(20 °C): ≤ 4.3 µS/cm
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available