文件
1.03728
Supelco
suitable for UHPLC, LiChrosolv®
别名:
去离子水
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2O
CAS号:
分子量:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41104213
NACRES:
NA.03
product name
水, for UHPLC-MS LiChrosolv®
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
suitable for SM 4500 - NH3
品質等級
法律遵循
suitable for FDA C-010.02
蒸汽壓力
23 hPa ( 20 °C)
產品線
LiChrosolv®
形狀
liquid
技術
UHPLC: suitable
折射率
n20/D 1.34 (lit.)
pH值
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
0.0 °C (32.0 °F)
溶解度
water: miscible
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤5 ppb
Ca: ≤5 ppb
Fe: ≤5 ppb
K: ≤5 ppb
Mg: ≤10 ppb
Na: ≤50 ppb
應用
general analytical
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI 密鑰
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
LiChrosolv®溶剂具有较高的紫外线透射率、低颗粒数、低酸碱度和低蒸发残留量,是可重现分离的理想选择。
特點和優勢
  • 经过适用性检验,特别经过UHPLC-MS和UHPLC-UV法检验:证明分析灵活性
  • 专用品质,适合正离子和负离子电喷雾电离(ESI)和大气压化学电离-质谱(APCI-MS)法最低检测限分析和所有重要的质谱模式分析(test 1)
    —ESI/APCI (+) < 2 ppb
    —ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • 最少杂质:无干扰基线(test 2)
  • 0.2 μm滤膜微过滤(test 3):
    —延长HPLC系统的过滤器和机械部件的寿命
    —降低柱堵塞风险
  • 硼硅酸玻璃瓶包装,最小化金属离子污染
  • 微量金属杂质水平极低,最大程度减少金属离子加合物形成
    —<5 ppb
  • 各种UHPLC-MS溶剂中的聚乙二醇(PEG)杂质水平极低(PEG信噪比< 50)
其他說明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 8
1 of 8
商品
We present a fast and robust HPLC-MS/MS method that can be used for Remdesivir and three structural antiviral analogues
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
了解过滤器选择以及样品和流动相过滤如何影响HPLC反压和柱寿命。
A RPLC-MS workflow for mass analysis of reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including reduction procedures, calibration, and system suitability tests.
查看所有结果
实验方案
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.