产品名称
3-吗啉丙磺酸, ≥99.5% (titration)
品質等級
化驗
≥99.5% (titration)
形狀
crystalline powder
儲存條件
dry at room temperature
技術
affinity chromatography: suitable
electrophoresis: suitable
顏色
white
pH值
2.5-4 (25 °C, 209 g/L)
有用的pH值範圍
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
溶解度
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
&lambda ;
33 % in H2O
適合性
suitable for HPLC
應用
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChI 密鑰
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
MOPS 在各种研究领域中发挥各种功能。 作为缓冲剂,它可用于稳定细胞培养基的 pH值,促进最优细胞生长和功能。此外,它可用于色谱法中的蛋白质纯化,稳定蛋白质溶液,并可用作各种电泳技术中的可靠缓冲液,实现生物分子的高效分离和分析。MOPS 也可以高效地溶解解细胞以便进行后续的蛋白质或核酸提取,并可以稳定溶液中的酶,确保研究用酶的活性。它是精细调节生长培养基pH 以实现最优生长的重要工具。
MOPS 具有额外的优点,例如与金属离子(特别是铜(Cu)、镍 (Ni)、锰 (Mn)、锌 (Zn)、钴(Co)离子)的相互作用极低,这一特性令其成为金属离子相关研究中的理想选择。它具有良好的水溶性,这一特性有助于其在各种缓冲液配方中的应用,也具有极低的脂溶性,这一点确保其不能透过膜并最大程度降低了对细胞过程的干扰。总而言之,MOPS 是一种广泛应用于各种生物学领域的可靠缓冲剂,其出众的特性包括多功能性、生理学相关性(physiological relevance)、最低的金属相互作用、易用性,可广泛应用于细胞生物学、蛋白质研究、电泳和生物化学研究。
應用
- 慢病毒颗粒生产中的细胞培养基添加剂成分
- 作为微生物生长培养基的缓冲剂和细胞核提取缓冲液
- 用于分离心脏线粒体的MMSE-A缓冲液的成分
- 作为合成完全 (SC) 培养基的成分
- 作为NADH荧光猝灭的缓冲液
特點和優勢
- 细胞生物学和生物化学研究的理想选择
- 可用作电泳和蛋白质分离的缓冲液成分
- 有效缓冲范围为pH 6.5-7.9 (25 °C),pKa为7.2 (25 °C)
- 易溶于水
- 最低的金属离子结合能力
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
实验方案
聚丙烯酰胺凝胶化学性质概述以及使用mPAGE® TurboMix Bis-Tris制胶试剂盒手动灌注聚丙烯酰胺凝胶的详细说明
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
相关内容
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.