主要文件
SYNB257040
Synthware mineral oil bubbler
O.D. × H 185 mm
别名:
Mineral Oil Bubbler, Synthware B257040
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware B257040
外径 × 高度
185 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
With 10 mm O.D. hose connection.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)