主要文件
MPGL04GK2
Milli-Q
Millipak® 40 Gamma Gold精滤器
Sterile 0.22 μm membrane filter for particulate-free and bacteria-free water at the point of dispense, For use with Alpha-Q, Milli-DI® and Milli-Q® Academic / Biocel / Element / Synthesis / Plus / Gradient systems
别名:
Millipak® Gold过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
物料
PVDF membrane
质量水平
无菌性
sterile
产品线
EMPROVE® Filter
特点
hydrophilic
包装
pkg of 2 units
制造商/商品名称
Millipak®
参数
0.35 bar max. differential pressure at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure at 25 °C
入口接头直径
1/4 in.
出口接头直径
1/4 in.
杂质
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量萃取物
≤1.5 mg/device
基质
Durapore®
孔径
0.22 μm pore size
配件
male NPT inlet connection
outlet stepped hose barb (with bell)
相容性
for use with Alpha-Q
for use with Milli-DI®
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Plus
for use with Milli-Q® Reference
for use with Milli-Q® Synthesis
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Millipak® 膜产品设计用于实验室的常规过滤应用。经证明,Millipak® 过滤器是同类产品中的佼佼者,用于净水系统,提供不含颗粒物和细菌的水,满足科研应用的严格要求。
应用
提供不含细菌和颗粒物的水,适合实验室中细菌控制至关重要的技术(如细胞培养、微生物培养基制备等)。
特点和优势
  • Millipak® 膜过滤器由 Durapore® PVDF 膜制成,具有高流速和高通量、溶出物少、化学相容性广的特点。
  • 伽马射线辐照可进一步控制细菌。
  • 膜由带有通道的硬质塑料盘支撑,该通道可确保高水流量和耐压力变化性能,而不会引起膜破裂的风险
  • Millipak®膜过滤器采用独特的、简洁的堆叠盘式设计,可最大程度减少滞留体积和颗粒脱落。
  • 连接到分配水点的出口,如Milli-Q® 净水系统的POD。保护罩可防止水分配过程中空气中细菌污染物的侵入。
  • 保护罩可防止分配过程中空气中细菌的侵入。
  • 轻松的维护:该过滤器可轻松过滤和更换。
  • 设备配置:伽玛金胶囊
  • 无菌单位。
  • 密封交付,并附有质量证明书
其他说明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用方式:过滤
  • 应用:实验室一般分析
  • 设计用途:水净化
  • 使用说明:这一产品提供的水经0.22 μm灭菌级膜过滤。请参阅系统设备用户指南“使用系统”部分(在系统包装盒的USB钥匙提供)。
  • 储存声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
制备说明
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Durapore®膜制造。
分析说明
细菌保留
使用ASTM® F838方法,对样品进行最小保留的缺陷短波单孢菌挑战浓度为 1 × 10⁷ CFU/cm² 的定量保留。
重量萃取物:200 mL 冲洗后在室温下于水中 24 小时使用灭菌装置
法律信息
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLI-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany