主要文件
PR0G00002
Milli-Q
Progard® 2 预处理柱(长)
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components
别名:
Progard®预处理柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
质量水平
组成
polyphosphate, activated carbon and 0.5 μm depth filter.
包装
pkg of 1 unit
制造商/商品名称
Progard®
高度
39.5 cm (15.5 in.)
总有机碳(TOC)残留量
<2000 ppb
卤代烷残留物
<3 ppm (Cl2)
相容性
for use with AFS® (1999-2012)
for use with Direct-Q® (1997-2010)
for use with Elix® (1997-2008)
for use with RiOs (1997-2012)
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Progard ®2 预处理套件旨在通过去除自来水中的大颗粒、有机化合物和游离氯对水进行预处理。这可以保护反渗透(RO)膜免受矿物结垢、有机物污垢和氯氧化的影响。Progard® 2预处理套件可确保优化的系统使用寿命和性能。设计用于AFS®、Direct-Q®、Elix ® 和RiOs 5/8/16水纯化系统。及时更换耗材是保持系统正常工作的关键。
应用
去除自来水中的有机物、游离氯、颗粒和胶体,从而为反渗透膜提供最佳保护。
特点和优势
  • Progard® 2预处理套件由聚丙烯和EPDM制成。
  • 适用于淤泥密度指数(SDI)<为12、Cl2 <为3 ppm和TOC为<2000 ppb的自来水。
  • 天然活性炭介质具有较高的表面积和吸附动力学,可耐受含有高达3 ppm的氯和2000 ppb的TOC的给水。
  • 深度过滤介质具有高容量和优化的胶体截留能力,可耐受SDI高达12的给水。
  • 掺入特别选择的多磷酸盐,可避免结垢,不会释放离子。
法律信息
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany