物料
EPDM rubber
polypropylene
质量水平
特点
Optimal protection of RO membrane, optimized system lifetime and performance, feed water with a silt density index up to 5.
包装
pkg of 1 unit
制造商/商品名称
Progard®
卤代烷残留物
<1 ppm (Cl2)
孔径
0.5 μm pore size
相容性
for use with AFS® (2003-2012)
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
预处理套件滤芯设计用于通过去除自来水中的大颗粒、有机化合物和游离氯对水进行预处理。这可以保护反渗透(RO)膜免受矿物结垢、有机物污垢和氯氧化的影响。
Progard® 3预处理套件可确保优化的系统使用寿命和性能。
及时更换耗材是保持系统正常工作的关键。
设计与AFS® 水纯化系统配合使用。
Progard® 3预处理套件可确保优化的系统使用寿命和性能。
及时更换耗材是保持系统正常工作的关键。
设计与AFS® 水纯化系统配合使用。
应用
去除自来水中的有机物、游离氯和颗粒,从而为反渗透膜提供最佳保护。
特点和优势
- Progard® 3预处理套件由聚丙烯和EPDM制成。
- 适用于淤泥密度指数(SDI)<为5、Cl2 <为1 ppm的自来水给水。
- 天然活性炭介质具有较高的表面积和吸附动力学,可耐受含有高达1 ppm的氯的给水。
- 为了防止细菌增殖,选定的天然活性炭已浸渍银,其是一种公认的抑菌剂。
- 深度过滤介质具有高容量和优化的胶体截留能力,可耐受SDI高达5的给水。
- 掺入特别选择的多磷酸盐,可避免结垢,不会释放离子。
法律信息
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany