主要文件
CDRC75202
Milli-Q
反渗透滤芯
Produces RO purified water at a flow rate of 24 L/hr
别名:
反渗透膜– 24 L/h
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104214
NACRES:
JA.13
包装
pkg of 2 units
参数
24 L/hr flow rate
高度 × 直径
28 cm (11.7 in.) × 4.5 cm (1.8 in.)
相容性
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs Essential
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
反渗透膜可去除 95%-99% 的污染物,包括离子、微粒、细菌和有机分子(MW > 200kDa)。
应用
反渗透水用于实验室,主要用于一般冲洗、洗衣机和高压灭菌器的给水,或作为纯水和超纯水净化系统的给水等应用。
法律信息
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany