主要文件
SYPK0SIA1
Milli-Q
SynergyPak®1个纯化柱
For Synergy® systems connected to Elix® / RO / distilled water feed
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質等級
特點
can produce ultrapure water from pure water
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
SynergyPak®
電阻係數
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
孔徑
0.22 μm pore size
相容性
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
運輸包裝
ambient
一般說明
SynergyPak®纯化柱设计用于以Elix®、RO或蒸馏水生产超纯水。该柱通过将离子和有机污染物去除至痕量水平以下来改善水质,满足您的应用需求。
它包含纯化介质的组合,例如Jetpore®超纯级混合床离子交换树脂,该树脂专门用于去除纯水中的痕量水污染物。
SynergyPak®柱需要在系统维护期间定期更换。SynergyPak®柱与所有Synergy®水纯化系统兼容。
應用
SynergyPak®柱可将离子和有机污染物去除至痕量水平。
特點和優勢
  • 原生离子交换树脂
  • 合成活性炭
  • 轻松更换
法律資訊
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGYPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany