Agency
USP International standards
质量水平
无菌性
aseptically filled
表单
plate (pre-poured agar)
保质期
6 mo.
特点
ready-to-use
包装
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
制造商/商品名称
Milliflex Oasis®
储存条件
protect from light (right side up)
颜色
slightly opalescent rose
输入
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
pH值(酸碱度)
7.2±0.2 (25.0 °C)
适用性
suitable for (suitable for solid cultivation)
coliforms
应用
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with Milliflex Oasis® System
运输
ambient
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Milliflex®培养皿为可直接使用琼脂培养基,可与Milliflex®或Milliflex Oasis®系统配合使用,可方便、快速、可靠地进行生物负荷检测。预充琼脂培养皿有助于简化微生物污染检测工作流程,并提供质量保证,避免外源性污染风险。每个培养皿是3件装的组件,包含约10ml培养基。m-Endo LES琼脂是一种用于检测饮用水中总大肠菌群的选择性培养基。十二烷基硫酸钠和脱氧胆酸钠是革兰氏阳性菌的抑制剂,碱性品红是pH指示剂,添加亚硫酸钠对碱性品红溶液进行脱色,乙醇添加剂增加了配方的抗菌性。乳糖发酵细菌产生乙醛,乙醛与亚硫酸钠和品红反应形成红色菌落。当生物体通过乳糖的快速发酵产生醛时,就会产生金属光泽。如果接种量过大,光泽会被抑制。
应用
预装m-Endo LES琼脂的Milliflex®培养皿可用于水、废水和乳制品的生物负荷测试和一般微生物分析。广泛应用于制药、化妆品和酿造工业。
培养基
m-Endo LES
分析说明
QC生物体
大肠杆菌 (ATCC 25922)
铜绿假单胞菌 (ATCC 9027)
产气肠杆菌 (ATCC 49701)
金黄色葡萄球菌(ATCC 6538) 作为阴性对照
大肠杆菌 (ATCC 25922)
铜绿假单胞菌 (ATCC 9027)
产气肠杆菌 (ATCC 49701)
金黄色葡萄球菌(ATCC 6538) 作为阴性对照
大肠菌群呈现深红色,带有明显的绿色金属光泽
目标微生物:大肠菌群
法律信息
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2