物料
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
white filter
质量水平
Agency
EP, USP, JP
无菌性
electron beam irradiated
特点
ready-to-use
包装
pack of 24
制造商/商品名称
Milliflex Oasis®
容量
100 mL
过滤器直径
49 mm
漏斗容量
100 mL
体积
100 mL
孔径
0.45 μm pore size
适用性
suitable for (suitable for solid cultivation)
应用
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with Milliflex Oasis® System
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
MILLIFLEX OASIS® 100 mL漏斗是一种即用型无菌过滤器,结合了漏斗和网格膜滤器,为生物负荷试验提供了完整的解决方案。此过滤器由丁苯共聚物制成,滤膜由孔径为0.45 μm、直径为49mm的白色网格混合纤维素酯制成。MILLIFLEX OASIS®滤膜的表面积几乎是标准膜的两倍,从而能够更快地过滤,并且无需使用任何工具即可轻松地将漏斗与膜分离。过滤后滤膜凸起代表它保持完整,并且防止它放置到培养基上时有气泡困住。
MILLIFLEX® PROTACT特色设计保护样品免遭二次污染,使膜和琼脂完美贴合,带来最可靠结果。专利所有的密封滤膜可避免出现其它过滤系统常见的侧漏现象,保证稳健结果。
MILLIFLEX® AZURE特色设计结合透明的杯体和环绕一圈的液位指示,方便从任意角度轻松倒液。创新的组件设计可防止任何漏液或样品从膜旁侧漏,保证过滤稳定适当的样品体积。
MILLIFLEX® RACK&STACK特色设计包括用于保证安全转移和培养的锁扣盖。
MILLIFLEX® PROTACT特色设计保护样品免遭二次污染,使膜和琼脂完美贴合,带来最可靠结果。专利所有的密封滤膜可避免出现其它过滤系统常见的侧漏现象,保证稳健结果。
MILLIFLEX® AZURE特色设计结合透明的杯体和环绕一圈的液位指示,方便从任意角度轻松倒液。创新的组件设计可防止任何漏液或样品从膜旁侧漏,保证过滤稳定适当的样品体积。
MILLIFLEX® RACK&STACK特色设计包括用于保证安全转移和培养的锁扣盖。
应用
MILLIFLEX OASIS® 100 mL漏斗适用于生物负荷检测、水监测和啤酒、瓶装水的一般微生物分析。它被广泛用于药物和化妆品行业
法律信息
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
商品
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.