材料
(Filtration head: 316L Stainless Steel)
agency
EP
JP
USP
產品線
Milliflex Oasis®
參數
3.4 kg operating weight (7.5 lb) (including filtrationheads)
pump H × W × D
90 mm (3.5 in.) × 230 mm (9.0 in.) × 310 mm (12.2 in.)
應用
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with Milliflex® Oasis system
一般說明
Milliflex Oasis®系统提供了一种简化和保障微生物QC测试的全面解决方案,具有优良的生产率、结果可靠性和法规遵从性。Milliflex Oasis®泵是新一代真空泵,用于制药环境中的水和生物负载分析。
Milliflex Oasis® 真空泵是一种辅助微生物过滤的一体化过滤设备。Milliflex Oasis®真空泵包括一个受控的真空源和过滤支架。
该系统针对生物安全柜和层流罩进行精心设计。
Milliflex Oasis® 真空泵是一种辅助微生物过滤的一体化过滤设备。Milliflex Oasis®真空泵包括一个受控的真空源和过滤支架。
该系统针对生物安全柜和层流罩进行精心设计。
- 占地面积少
- 重量轻
- 易于净化的表面
Pump housing: Acrylonitrile styrene acrylate and polycarbonate (compatible with standard UV sterilization)
應用
Milliflex Oasis® 真空泵适用于制药和饮料行业的生物负载测试和水监测。
特點和優勢
Milliflex Oasis® 真空泵独特的设计具有以下优点:
- 高处理量: 可放大,最多可连接3台泵,同时进行6次过滤操作。
- 轻松设置:插上插头快速连接(电源和排水管),设备可立即使用,无需校准。
- 结果可靠性: 可拆除过滤头上的止回阀防止流体流道中潜在的回流问题,控制污染风险。过滤头可高压灭菌,关键部件易于拆除,可实现高效的清洁,
其他說明
仅限泵体。需单独订购:
-过滤头:MMHEADMM2 –至少 2x
-电源: MMPWRSP--
注意:-- 代表国家码,即MMPWRSPEU 或MMPWRSPUS
-过滤头:MMHEADMM2 –至少 2x
-电源: MMPWRSP--
注意:-- 代表国家码,即MMPWRSPEU 或MMPWRSPUS
法律資訊
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX MICROLITE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
商品
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex® Quantum system enables rapid microbial contamination detection with fluorescence staining technology.
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.