主要文件
MXSMCSD48
Millipore
沙氏葡萄糖琼脂
Sabouraud Dextrose Agar, for yeasts, for molds, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing, Replacement item for MMSMCSD48.
别名:
Milliflex®预填充培养基板
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
agency
EP, USP, JP
品質等級
無菌
aseptically filled
形狀
plate (pre-poured agar)
儲存期限
12 mo.
特點
ready-to-use
包裝
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
製造商/商標名
Milliflex Oasis®
顏色
light ambermedium, slightly opalescent with no significant precipitate
輸入
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
pH值
5.6±0.2 (25.0 °C)
適合性
suitable for (suitable for solid cultivation)
molds
yeasts
應用
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with Milliflex Oasis® System
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Milliflex®培养皿为可直接使用琼脂培养基,可与Milliflex®或Milliflex Oasis®系统配合使用,可方便、快速、可靠地进行生物负荷检测。预充琼脂培养皿有助于简化微生物污染检测工作流程,并提供质量保证,避免外源性污染风险。每个平板为3件式组件,包含约10 mL培养基。沙氏葡萄糖琼脂含有动物组织消化物(蛋白胨),可为真菌和酵母菌的生长提供氨基酸和含氮化合物的营养来源。加入葡萄糖作为能量和碳源。低pH值有利于真菌生长。
應用
预充沙氏葡萄糖琼脂的Milliflex®培养皿用于水的生物负荷检测和一般微生物分析,尤其是高纯水(电子、RO、蒸馏或纯化水)。广泛应用于制药、化妆品、酿造等行业。
包裝
48 单元每盒,塑料盒装
規格
培养时间:120–168小时
培养温度:20–25 °C
培養基
沙氏葡萄糖
分析報告
QC微生物
白色念珠菌(ATCC 10231)
酿酒酵母(ATCC 7754)
黑曲霉(ATCC 16404)
目标微生物:酵母菌和霉菌
酵母菌产生白色奶油色菌落。霉菌为粗糙纹理和/或丝状。能够生长的细菌产生透明至白色菌落
法律資訊
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2