文件
HX0300
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥98% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
别名:
Hexanes
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14
CAS号:
分子量:
86.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
203-777-6
product name
Hexanes, 98%, Practical
蒸汽壓力
160 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
形狀
liquid
顏色
APHA: ≤20
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-94.3 °C
轉變溫度
flash point -22 °C
溶解度
0.0095 g/L
密度
0.66 g/cm3 at 20 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Practical
分析報告
Assay (n-hexane): Report%
Assay (total hexane isomers + methylcyclopentane): 98% min
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-7.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-22 °C - closed cup