product name
Hexanes, 98.5%,, for GC analyses, Non-UV OmniSolv®
蒸汽壓力
160 hPa ( 20 °C)
品質等級
產品線
OmniSolv®
化驗
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
≥99.8% (total aliphatic hydrocarbons less than C8)
形狀
liquid
技術
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.01% Water (H2O)
≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
≤3 μg/L Capillary FID responsive substances (as decane)
蒸發殘留物
≤1 ppm
顏色
APHA: ≤10
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-94.3 °C
轉變溫度
flash point -22 °C
溶解度
0.0095 g/L
密度
0.66 g/cm3 at 20 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
準備報告
分析報告
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-7.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-22 °C - closed cup