Merck
178918
Sigma-Aldrich
己烷,同分异构体混合物
≥98.5%, ACS reagent
别名:
己烷类, 异己烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14
CAS号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
产品名称
己烷,同分异构体混合物, ACS reagent, ≥98.5%
等级
ACS reagent
质量水平
蒸汽密度
3 (vs air)
描述
Mixture of hexane isomers plus methylcyclopentane
方案
≥98.5%
表单
liquid
自燃温度
437 °F
expl. lim.
7.5 %
dilution
(for analytical testing)
杂质
thiophene, passes test
≤0.0003 meq/g water-soluble titr. acid
≤0.005% S compounds
蒸发残留物
≤0.0010%
颜色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.379 (lit.)
沸点
68-70 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
其产物为己烷异构体和甲基环戊烷的混合物。可以通过蒸馏或裂解的方法从石油中分离出己烷(异构体的混合物)。它们构成石油醚的主要成分。它是一种不可再生的有机溶剂,主要用于油脂的溶解和提取。 使用Fe2(BDP)3(BDP2- = 1,4-苯二吡唑酸酯)根据支化度对己烷的异构体进行分离的研究已有报道。
应用
己烷 (n-己烷)已用于制备手性固定相 (IMPCSP) 合成所需的前体。通过高效液相色谱 (HPLC) 和超临界流体色谱 (SFC),IMPCSP 可用于外消旋药物的对映体分离。其可用作微流体装置的载体相。
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-9.4 °F
闪点(°C)
-23 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Copolymerization preparation of cationic cyclodextrin chiral stationary phases for drug enantioseparation in chromatography.
Wang RQ, et al.
Scientific Protocols null
Alternative bio-based solvents for extraction of fat and oils: solubility prediction, global yield, extraction kinetics, chemical composition and cost of manufacturing.
Sicaire A-G, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 16(4), 8430-8453 (2015)
Solving the Clogging Problem: Precipitate-Forming Reactions in Flow.
Poe SL, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45(10), 1544-1548 (2006)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)