8.18313
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
for synthesis
别名:
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilyl ester, tert-Butyldimethylsilyl triflate
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
线性分子式:
CF3SO3Si(CH3)2C(CH3)3
CAS号:
分子量:
264.34
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
274-102-0
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
≥98.0% (acidimetric)
表单
liquid
沸点
65-67 °C/13 hPa
转变温度
flash point 36 °C
密度
1.151 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Si](O[S](=O)(=O)C(F)(F)F)(C(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C7H15F3O3SSi/c1-6(2,3)15(4,5)13-14(11,12)7(8,9)10/h1-5H3
InChI key
WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.145 - 1.152
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.145 - 1.152
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
98.6 °F - closed cup
闪点(°C)
37 °C - closed cup