About This Item
线性分子式:
(CF3SO3)2Si[C(CH3)3]2
CAS号:
分子量:
440.45
Beilstein:
3569211
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.398 (lit.)
沸点
73-75 °C/0.35 mmHg (lit.)
密度
1.352 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
fluoro
triflate
SMILES字符串
CC(C)(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H18F6O6S2Si/c1-7(2,3)25(8(4,5)6,21-23(17,18)9(11,12)13)22-24(19,20)10(14,15)16/h1-6H3
InChI key
HUHKPYLEVGCJTG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
二叔丁基硅基双(三氟甲烷磺酸)酯,也称二叔丁基硅基二(三氟甲磺酸)酯,易于与羟基溶剂反应。它通常用作寡核苷酸合成中二醇的保护基。
应用
二叔丁基硅基双(三氟甲烷磺酸)酯用于:
- 作为Boekelheide 促进剂用于通过分子内环化反应合成吡咯烷和哌啶。
- 作为用于合成N-homoceramides的1,3-二醇的保护基试剂。
- 用于α-半乳糖基神经酰胺合成中的选择性α-半乳糖苷化。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
195.8 °F - closed cup
闪点(°C)
91 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Tetrahedron Letters, 23, 4871-4871 (1982)
Chemische Berichte, 125, 47-47 (1992)
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 618, 144-144 (1992)
Di-t-butylsilyl Bis (trifluoromethanesulfonate
Snorri ST,et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, 1-7 (2001)
A new sequential intramolecular cyclization based on the boekelheide rearrangement
Assunta M,et al.
European Journal of Organic Chemistry (2011)