Merck
279471
Sigma-Aldrich
三乙基硅基三氟甲磺酸酯
99%
别名:
三乙基硅烷三氟甲烷磺酸酯, 三氟甲烷磺酸三乙基硅酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3SO3Si(C2H5)3
CAS号:
分子量:
264.34
Beilstein:
3590541
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
99%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.389 (lit.)
沸点
85-86 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
fluoro
triflate
SMILES字符串
CC[Si](CC)(CC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3O3SSi/c1-4-15(5-2,6-3)13-14(11,12)7(8,9)10/h4-6H2,1-3H3
InChI key
STMPXDBGVJZCEX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
三乙基甲基硅烷化试剂。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
150.8 °F - closed cup
闪点(°C)
66 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis, 1-1 (1982)
Aldrichimica Acta, 17, 72-72 (1984)