Merck
176176
Sigma-Aldrich
三氟甲磺酸酐
99%
别名:
三氟甲烷磺酸酐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CF3SO2)2O
CAS号:
分子量:
282.14
Beilstein:
1813600
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
5.2 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
8 mmHg ( 20 °C)
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.321 (lit.)
bp
81-83 °C (lit.)
密度
1.677 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6O5S2/c3-1(4,5)14(9,10)13-15(11,12)2(6,7)8
InChI 密鑰
WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
三氟甲磺酸酐,也称 triflic anhydride,是一种亲电子试剂,也是三氟甲基的高效来源。它常用于有机化学,将含氧化合物转化为三氟甲磺酸酯,并可用于亲核活化,然后转化酰胺、亚砜和氧化磷。
應用
三氟甲磺酸酐可用于:
  • 作为反应物通过三氟甲磺酸化法(triflatation method)和叠氮二苯基乙酸合成二季戊四醇六三氟甲磺酸酯。
  • 通过糖基化反应合成多糖的催化剂。
  • 甘露肼甲基糖醛酸酯( mannosazide methyl uronate)的立体选择性合成的试剂。
  • 异头羟基醇直接糖基化的激活剂
  • 甲基化试剂,用于将将CF3基团直接引入(杂)芳烃,合成三氟甲基化化合物。
  • 利用叠氮化钠从仲酰胺制备取代四唑的试剂。
  • 4-(N,N-二甲基氨基)吡啶催化的Bischler−Napieraiski环化反应试剂 。
糖基化合成催化剂糖基化合成试剂
甘露三嗪甲基脲酸酯供体糖基化空间选择性合成试剂
异丙基羟基糖直接糖基化活化剂
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
not determinedboils before flash
閃點(°C)
not determinedboils before flash
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
[11 C] phenytoin revisited: synthesis by [11 C] CO carbonylation and first evaluation as a P-gp tracer in rats
Joost V,et al.
EJNMMI Research, 2, 1-11 (2012)
The conversion of secondary amides to tetrazoles with trifluoromethanesulfonic anhydride and sodium azide
Thomas EW
Synthesis, 1993(08), 767-768 (1993)
Controlled star poly (2-oxazoline) s: Synthesis, characterization
Laetitia P,et al.
European Polymer Journal, 122, 109323-109323 (2020)
Chimica Oggi, 22, 48-48 (2004)
Trifluoromethanesulfonic Anhydride as a Low-Cost and Versatile Trifluoromethylation Reagent
Ouyang Y, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 57(23), 6926-6929 (2018)