About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H7NO2
CAS号:
分子量:
77.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
211-162-9
NACRES:
NA.21
推荐产品
质量水平
产品线
EMPLURA®
方案
≥96.0% (alkalimetric)
表单
solid
灼烧残渣
≤0.02% (as sulfate)
pH值(酸碱度)
6.7-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
114 °C
溶解性
1480 g/L
密度
1.17 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
410 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
痕量阳离子
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[NH4]OC(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 用于筛选具有杀灭豇豆蚜虫(Aphis craccivora)生物活性的新型吡啶类化合物的一锅四组分反应设计、合成和SAR研究: 本研究探讨了乙酸铵促进新型吡啶衍生物合成的应用,并评估了其杀灭豇豆蚜虫(Aphis craccivora)的特性(Alkorbi et al., 2024)。
- 超高效液相色谱-串联质谱(UPLC-MS/MS)同时测定人血清和精液中17种全氟烷基物质(PFAS)的绿色分析方法: 本研究展示了在UPLC-MS/MS中以乙酸铵检测生物样本中PFAS的用途,突出了其在环境和健康相关分析化学领域中的作用(Di Giorgi et al., 2024)。
- 以计算机分子对接( silico molecular docking)模拟手段对靶向淀粉酶、糖苷酶和PPAR-抑制剂的抗糖尿病药物6-磺酰胺-2H-色烯衍生物进行的创新研究: 研究人员在醋酸铵合成过程中使用了新的色烯衍生物,该衍生物抑制淀粉酶和糖苷酶活性,有潜力成为抗糖尿病药物(Thabet et al., 2024)。
- 酚类-芬顿耦合氧化还原循环系统对四甲基吡嗪形成的调控: 本文介绍了乙酸铵通过氧化还原循环形成川芎嗪这一过程中的作用,氧化还原循环是食品化学领域中的一个重要反应,也可能是合成复杂有机分子的重要反应(Xu et al., 2024)。
- LC-MS/MS法同时测定大鼠血浆中安奈克替尼(TQ-B3101)及其活性代谢产物克里唑蒂尼:药代动力学研究中的应用: 本文详细介绍了乙酸铵在改进LC-MS/MS方法学药代动力学研究中的应用,举例说明了其在药物化合物分析中的关键作用(Wang et al., 2024)。
分析说明
含量测定(碱量滴定): ≥ 99
同一性:通过测试
pH值(5 %;水):6.0 - 7.5
氯(Cl): ≤ 0.002 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.01 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Fe(铁): ≤ 0.001 %
炽灼残渣(以硫酸盐计): ≤ 0.02 %
水: ≤ 2.5 %
同一性:通过测试
pH值(5 %;水):6.0 - 7.5
氯(Cl): ≤ 0.002 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.01 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Fe(铁): ≤ 0.001 %
炽灼残渣(以硫酸盐计): ≤ 0.02 %
水: ≤ 2.5 %
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1