主要文件
5310-OP
Millipore
HEPES
>= 99%, Free Acid, fine powder, OmniPur® Grade
别名:
HEPES, N-2-羟乙基哌嗪乙烷磺酸-N′-2-乙磺酸, 4-(2-羟乙基)哌嗪-1-乙磺酸, N-(2-羟乙基)哌嗪-N′-(2-乙磺酸)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H18N2O4S
CAS号:
分子量:
238.30
Beilstein:
883043
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352207
NACRES:
NA.21
产品名称
HEPES, OmniPur® Grade, >= 99%, Free Acid
质量水平
表单
fine powder
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
white
有效pH范围
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
运输
ambient
储存温度
10-30°C
SMILES字符串
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
分子生物学
A260组(0.1 M,水):≤0.05 AU
A280(0.1 M,水):≤0.05 AU
纯度(基于干燥基):≥99
DNase:未检出
重金属(以Pb计):≤0.001%
磷酸酶:未检出
pKa@25°C:6.80-8.20
蛋白酶:未检出
RNA酶:未检出
仅供实验室和制造使用。不得用于药物、食物或家庭用途。
应用
<ul>
<li><strong>Phenothiazine appended thiophene derivative: a trilateral approach to copper ion detection in living cells and aqueous samples.</strong>: 本研究探讨了HEPES缓冲液在铜离子检测中的应用,证明了其在水溶液和活细胞环境维持传感器稳定性方面的实用价值。研究结果表明,HEPES缓冲液在离子检测分析准确性和效率方面起着至关重要的作用——这对于使用金属离子传感器的生物化学家来说至关重要(Ilakiyalakshmi et al., 2024)。</li>
<li><strong>Evaluation of acute intravenous toxicity of HEPES: Is Good′s buffer good and safe enough for clinical utilization in nuclear medicine </strong>: 本研究评估了HEPES缓冲液用于静脉注射的安全性——特别是其急性毒性。其结果对于核医学的生物化学家至关重要,证明HEPES是一种安全有效的临床应用缓冲剂(Guleria et al., 2024)。</li>
<li><strong>Nanoscale engineering of gold nanostars for enhanced photoacoustic imaging.</strong>: 本研究重点介绍了HEPES缓冲液在金纳米粒子合成中的应用,大幅提升了光声成像。这证明这种缓冲液在纳米生物技术中的重要性——特别是在增强成像技术纳米材料的稳定性和功能性方面(Zhang et al., 2024)。</li>
<li><strong>Influx of zwitterionic buffer after intracytoplasmic sperm injection (ICSI) membrane piercing alters the transcriptome of human oocytes.</strong>: 本文讨论了 HEPES 缓冲液如何影响 ICSI 后人类卵母细胞的转录组,凸显其在生殖生物学和辅助生殖技术中的作用。这些发现对于专注于生育治疗和遗传研究的生物化学家至关重要(Mendola et al., 2024)。</li>
<li><strong>One Method to Label Them All": A Single Fully Automated Protocol for GMP-Compliant 68Ga Radiolabeling of PSMA-11, Transposable to PSMA-I and PSMA-617.</strong>: 本文概述了基于 HEPES 缓冲液的放射性标记在核医学中的应用,重点介绍了其在生产放射性药物中的应用。该研究证明了缓冲液在维持放射性标记过程的质量和合规性方面的关键作用 (Fouillet et al., 2024)。</li>
</ul>
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3
商品
Determination of free thyroid hormones (T3 & T4) in serum by LC-MS/MS following a streamlined 1-hour BioSPME sample preparation.