产品名称
HEPES,游离酸,分子生物学级, A zwitterionice N-substituted aminosulfonic acid buffer. Useful in the pH 6.8-8.2 range. Has a pKa of 7.48 at 25°C.
等級
Molecular Biology
品質等級
描述
Merck USA index - 14, 4654
化驗
≥99% (alkalimetric)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
有用的pH值範圍
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
溶解度
water: 400 mg/mL
aqueous base: soluble
正離子痕跡
heavy metals: ≤0.0005%
異物活動
DNase, RNase, and protease, none detected
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI 密鑰
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- Fluorescent labeling of the root cap cells with the bioactive NBD-S chemical probe based on the cellulose biosynthesis inhibition herbicides: 这项创新研究介绍了如何用分子生物学级 HEPES 配制用于荧光标记根冠细胞的生物活性探针。本研究使用纤维素生物合成抑制除草剂作为模型系统,为植物生物学提供了宝贵的见解,有助于理解植物细胞壁的结构和功能。HEPES 有助于在实验过程中维持生理 pH 值,确保所用化学探针的稳定性和有效性 (Tamogami S et al., 2021)。
警告
法律資訊
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
商品
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
了解 mRNA 疫苗如何诱导免疫,以及如何为疫苗免疫原和其他生物制药制备合成 mRNA。寻找合成 mRNA 所需的试剂。