Merck
PHR1428
Supelco
HEPES
certified reference material,pharmaceutical secondary standard
别名:
HEPES, 4-(2-羟乙基)哌嗪-1-乙磺酸, N-(2-羟乙基)哌嗪-N′-(2-乙磺酸)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H18N2O4S
CAS号:
分子量:
238.30
Beilstein:
883043
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
product name
HEPES, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
API 家族
hepes
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pH值
5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L)
有用的pH值範圍
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI 密鑰
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
HEPES被描述为生物研究领域的最佳通用缓冲液之一。在生理pH下,该分子是两性离子的,并在pH 6.8至8.2下可有效作为缓冲剂。
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
  • HEPES已被广泛用于各种应用,包括组织培养。
  • 它用于缓冲与空气接触的细胞培养基。
  • 它可用于 Mg 的体外实验。
  • 作为Dr.Good′推荐用缓冲液,可作为缓冲剂用于一些细胞培养基,另外也用于多种生化反应。
  • 最近,在放射性药物的生产中,它是用于科学标记的首选缓冲液。
HEPES还可用作:
  • 均质缓冲液的组成成分,用于对脂肪组织进行均质,从而用于液相色谱/质谱,也可在斑点印迹杂交后用于HN缓冲液中以溶解病毒滴毒。
  • 用作药物参考标准品,用于通过高效液相色谱法测定散装药物和药物制剂中的分析物。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据 ISO 17034ISO/IEC 17025 进行生产和认证。所有关于此 CRM 的信息都可以在分析证书上找到。
腳註
想要查看本品的分析证书示例,请在下框中输入LRAC3253 。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Simple and reliable chromatographic technique for the determination of HEPES in Ga-68-labeled pharmaceuticals
Maus S, et al.
Journal of Nuclear Medicine, 56(3), 1168- 1168 (2015)
Development and evaluation of a rapid analysis for HEPES determination in 68 Ga-radiotracers
Pfaff S, et al.
EJNMMI Research, 8(1), 95-95 (2018)
FGF21 Prevents Angiotensin II-Induced Hypertension and Vascular Dysfunction by Activation of ACE2/Angiotensin-(1?7) Axis in Mice.
Pan X, et al.
Cell Metabolism (2018)
Determination of HEPES in 68 Ga-labeled peptide solutions
Sasson R, et al.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 283(3), 753- 756 (2010)
Assessing the corrosion of biodegradable magnesium implants: a critical review of current methodologies and their limitations.
Kirkland NT, et al.
Acta Biomaterialia, 8(3), 925-936 (2012)