主要文件
391333
Millipore
HEPES钠盐
ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
别名:
HEPES,钠盐,ULTROL®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H17N2O4S · Na
CAS号:
分子量:
260.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161704
NACRES:
NA.25
品質等級
化驗
≥99% dry basis (titration)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
white
pKa (20 °C)
7.6
溶解度
water: 1.0 M
負離子痕跡
chloride (Cl-): <0.01%
sulfate (SO42-): <0.05%
正離子痕跡
heavy metals: <1 ppm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCN1CCN(CC1)CCO
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
一般說明
两性离子N-取代氨基磺酸缓冲液。在pH值为6.8-8.2的范围内有用。在 25°C 下的 pKa 为7.55。
两性离子N-取代氨基磺酸缓冲液(吸光度:<0.10,在260 nm处,1.0 mM,H2O)。在6.0-8.5的pH范围内有效。在 20°C 下的 pKa 为7.6。
吸光度(1.0 mM,H2O,260 nm):<0.10。
應用
  • 3,6-O-[N-(2-氨基乙基)-乙酰胺基]-壳聚糖通过膜损伤机制来发挥抗菌活性: 本研究探讨了壳聚糖衍生物的抗菌机制,该抗菌机制可能与HEPES维持抗菌活性所需官能团的稳定性和暴露的(Yan et al., 2016).
警告
毒性:标准处理(A)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3